Få mere at vide
Masterflex™ Rustfrit stål rotor flerkanals pumpehoved
Artikelnummer. 11865571
Flowhastighed:
0,045 til 280 ml/min.
1,6 til 2300 ml/min.
Type:
4-kanals pumpehoved
8-kanals pumpehoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11865571
Brand: Masterflex™ 0753508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette flerkanals pumpehoved til synkront flerkanalsflow fra op til 8 kanaler. MasterFlex™ Flerkanals rotor i rustfrit stål Flerkanalspumpehoveder er designet til hurtige slangeskift uden at fjerne pumpehovedet.
  • Fyld pumpehoveder med 1 til 8 patroner
  • Bland store og små —patroner en stor patron optager samme plads som to små
  • Patronhoveder fås med tre eller fire ruller; jo større antal ruller, jo lavere er pulsationen i flowet
  • Kræv drev med et minimum af
  • 1 ⁄10hk og maks. 600rpm
  • Inkluderer monteringsbeslag og unbrakonøgleværktøj
Tekniske data
Flowhastighed 0,045 til 280 ml/min.
Antal kanaler Flere
Antal ruller 6
Okklusionstype Fast
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Rustfrit stål
Type 8-kanals pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm