Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Små patroner til flerkanals patronpumpehoveder
Til brug med:
Microbore 2-stop rør
Microbore og præcisionsrør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Snap disse patroner ind og ud for hurtige slangeskift. Bruge Masterflex™ L/S™ Små patroner med L/S™ flerkanals patronpumpehoveder til synkron flerkanalspumpning.
- Det er ikke nødvendigt at fjerne pumpehovedet fra drevet
- Fyld pumpehoveder med 1 til 8 patroner
- Bland store og små patroner
- En stor patron optager samme plads som to små
- Patronhoveder fås med tre eller fire ruller; jo større antal ruller, jo lavere er pulsering i flowet
- Kræver drev med minimum 1 ⁄10hk og maksimalt 600 rpm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Til synkron flerkanalspumpning |
| Til brug med | Microbore 2-stop rør |
| Antal kanaler | Flere |
| Okklusionstype | Justerbar |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Reduceret pulsationspatron pumpehoved |
| Hastighed | 600 RPM |