Få mere at vide
Masterflex™ Flerkanals stort patronpumpehoved
Artikelnummer. 11868463
Antal kanaler:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11868463
Brand: Masterflex™ 0751975
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug patronerne til synkron flerkanalspumpning. MasterFlex™ L/S™ Store patroner har nøjagtige flowhastigheder og justerbare slangeholdere til at holde slangen på plads.
  • Designet til brug med Masterflex pumpehoved modeller: 07519-05 og -06
  • Indstil slangeholderne til din slangestørrelse, og du er klar til at pumpe
  • På små patroner er optimal tilbageholdelse forudindstillet; Indsæt blot slangen og begynd at pumpe
  • Hver patron accepterer mikroboring og/eller L/S præcisionspumpeslange, se venligst tabellen nedenfor
  • Alle patroner har justerbar okklusion, som opretholder en tovejs flowvariation på 5 %
  • Spænd okklusion for højere tryk, løsn for længere slangelevetid
  • Kombiner input/output fra to patroner for at reducere pulsering
  • Patroner er konstrueret af polycarbonat og glasfyldt nylon
Bland små og store patroner på pumpehoveder, der accepterer begge størrelser; to små patroner optager samme plads som en stor patron
Tekniske data
Til brug med Præcisionsrør
Antal kanaler 2
Okklusionstype Justerbar
Mængde 1 stk.
Type Reduceret pulsationspatron pumpehoved