Få mere at vide
Masterflex™ Flerkanals stort patronpumpehoved
Artikelnummer. 11868443 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Antal kanaler:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal kanaler Pakningsstørrelse
11868443 4 Hver
11868463 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11868443 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0751970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    1097.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 117.93 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Brug patronerne til synkron flerkanalspumpning. MasterFlex™ L/S™ Store patroner har nøjagtige flowhastigheder og justerbare slangeholdere til at holde slangen på plads.
  • Designet til brug med Masterflex pumpehoved modeller: 07519-05 og -06
  • Indstil slangeholderne til din slangestørrelse, og du er klar til at pumpe
  • På små patroner er optimal tilbageholdelse forudindstillet; Indsæt blot slangen og begynd at pumpe
  • Hver patron accepterer mikroboring og/eller L/S præcisionspumpeslange, se venligst tabellen nedenfor
  • Alle patroner har justerbar okklusion, som opretholder en tovejs flowvariation på 5 %
  • Spænd okklusion for højere tryk, løsn for længere slangelevetid
  • Kombiner input/output fra to patroner for at reducere pulsering
  • Patroner er konstrueret af polycarbonat og glasfyldt nylon
Bland små og store patroner på pumpehoveder, der accepterer begge størrelser; to små patroner optager samme plads som en stor patron
Kun silikone og C-Flex slangeformuleringer anbefales til størrelse L/S 17 rør, når de bruges i L/S patron pumpehoveder.
Tekniske data
Til brug med Microbore og præcisionsrør
Antal kanaler 4
Okklusionstype Justerbar
Mængde 1 stk.
Type Patronpumpehoved