Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-kompatibel pumpeslange
Artikelnummer. 11740469 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
25
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11740469 25 Hver
11700459 13 Hver
11720469 14 Hver
11730469 16 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11740469 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641225
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Præcisionsekstruderet for at give optimal ydeevne for flownøjagtighed og repeterbarhed. Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-kompatibel pumpeslange er ideel til applikationer, hvor FDA og kemisk kompatibilitet er nødvendig.
  • Uigennemsigtig sort slange
  • Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
  • God kemisk resistens
  • Overholder FDA, ADCF
  • Leveres 7,6 m (25 fod) pr pakke
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA 21 CFR 177.2600
Oversigt FH13 og FH30 peristaltisk pumpeslange
Diameter (engelsk) Indre 3/16 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 4.8 mm
Materiale Termisk sæt gummi, Viton B (67 % fluor)
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med Slangestørrelse 25
Til brug med (applikation) Svarende til Viton (06412), men med FDA-overholdelse. Perfekt til fødevarer og laboratorieapplikationer, hvor FDA-overholdelse er påkrævet. Fremragende kemisk resistens. Modstandsdygtig over for ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer. Lav gaspermeabilitet.
Min. Driftstemperatur (engelsk) -25 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -32 °C
Modstandsegenskaber Syrer, alkalier, organiske opløsningsmidler (variabel, test før brug)
Slangestørrelse 25
Flowhastighed 21 til 105 ml/min.
Steriliseringsmetode Steriliser ved at bruge en cirkulerende varmluftovn ved 249┬░C (480┬░F) i 16 timer
Gaspermeabilitet C02 : 76 til 79; H2 : ----; O2 : 13 til 15; N2 : 4,3
Begrænsninger Begrænset pumpelevetid
Farve Uigennemsigtig sort
Maksimalt tryk 1 bar
Vakuum niveau God
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 400 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttype Viton Slange