Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-kompatibel pumpeslange
Beskrivelse
Præcisionsekstruderet for at give optimal ydeevne for flownøjagtighed og repeterbarhed. Masterflex™ L/S™ Viton™ FDA-kompatibel pumpeslange er ideel til applikationer, hvor FDA og kemisk kompatibilitet er nødvendig.
- Uigennemsigtig sort slange
- Modstår ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer
- God kemisk resistens
- Overholder FDA, ADCF
- Leveres 7,6 m (25 fod) pr pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Oversigt | FH13 og FH30 peristaltisk pumpeslange |
| Diameter (engelsk) Indre | 1/32 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Materiale | Termisk sæt gummi, Viton B (67 % fluor) |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med | Slangestørrelse 13 |
| Til brug med (applikation) | Svarende til Viton (06412), men med FDA-overholdelse. Perfekt til fødevarer og laboratorieapplikationer, hvor FDA-overholdelse er påkrævet. Fremragende kemisk resistens. Modstandsdygtig over for ætsende stoffer, opløsningsmidler og olier ved forhøjede temperaturer. Lav gaspermeabilitet. |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | -25 °F |
| Vis mere |