Få mere at vide
Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Konsoldrev med variabel hastighed
Artikelnummer. 15917965 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Antal pumpehoveder:
Accepterer 1
Accepterer op til 2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal pumpehoveder Pakningsstørrelse
15917965 Accepterer 1 Hver
15927965 Accepterer op til 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15917965 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0755505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11030.00 DKK
    10073.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 956.67 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Masterflex L/S Konsoldrev med variabel hastighed er kompakte og omkostningseffektive til generelle væskeoverførselsanvendelser
  • Flowområde: 0,42 til 2900 ml/min
  • Enkel betjening med enkeltdrejningshastighedskontrol
  • Separat strømafbryder giver dig mulighed for at opretholde hastighedsindstillingen, når du slår drevet til/fra; LED på frontpanelet indikerer, at det er tændt
  • Vendbar motor lader dig let prime/tømme slanger og pumpe i begge retninger
  • Fjernbetjening af start/stop via DB9-stik på bagsiden af drevet
Tekniske data
Nøjagtighed ±5 %
Certificeringer/compliance UL, CSA, CE
Farve Hvid og blå
Oversigt Masterflex 07555-05 L/S Konsoldrev med variabel hastighed, 20 til 600 rpm, 230 VAC
Elektriske krav 180 til 260 VAC 50/60 Hz 37 w
Flowhastighed 1,2 til 2900 ml/min.
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Til brug med Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, flerkanals, højtydende og patronpumpehoveder
Hestekræfter 1/20 hp
IP-vurdering IP22
Inkluderer 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Model- L/S
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Antal pumpehoveder Accepterer 1
Samlet højde (metrisk) 134 mm
Samlet længde (metrisk) 230 mm
Samlet bredde (metrisk) 183 mm
Stiktype Landespecifikt stik medfølger - skal angive endelig destination ved bestilling.
Mængde 1 stk.
Fjernbetjening Start/stop
Vendbar Ja
Hastighedskontrol Analog
Sterilitet Ikke steril
Watt 37 w
Spænding 180 til 260 VAC
Hastighed 20 til 600 rpm
Maksimalt tryk Afhænger af slangens formulering og størrelse
Etui materiale Etui materiale