Få mere at vide
Masterflex™ Masterflex L/S™ analog konsolpumpe med variabel hastighed og pumpehoved med flere kanaler
Artikelnummer. 11709779 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1,88 til 188 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11709779 1,88 til 188 ml/min. Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11709779 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7792610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31100.85 DKK
    27126.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 3974.80 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Masterflex L/S™ analog konsolpumpe med variabel hastighed tilbyder præcis ±0,25 % hastighedskontrol for nøjagtig flowregulering. Det store LED-display og LED-indikatorer bekræfter motoromdrejningstal og motorretning med et hurtigt blik. De komplette pumpesystemer inkluderer alt hvad du behøver for at begynde at pumpe.
  • Mist ikke kontrollen over dine måleapplikationer; digitalt display giver dig præcis kontrol
    • Nøjagtige og gentagelige indstillinger med 3-cifret LED-display med rpm
    • Pump væske i begge retninger med reversibel motor, perfekt til udrensning af slanger
    • Vælg flerkanalsystemer til synkront flow fra alle kanaler
    • Maksimer processer med et minimalt fodaftryk ved at stable stænkbestandige, IP33-klassificerede drev
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,25 % (1 rpm ved 600 og 300 rpm; 0,1 rpm ved 100 rpm)
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type LED
Flowhastighed 1,88 til 188 ml/min.
Motorhastighed 1 til 100 rpm
Vendbar Ja
Inkluderer L/S™ drev 07528-30, pumpehoved med flere kanaler 07535-04 og L/S 16 Tygon™ 2-propslange 06416-16
Materiale ABS plast, aluminium
Pumpehoved 07536-04 (L/S™ pumpehoved med 4 kanaler)
Rørtype 06416-16, 8/pk (Tygon™ Lab to.-propslangesæt, L/S™ 16)
Dimensioner (L x B x H) 34,9 x 21,08 x 21,59 cm (13,74 x 8,3 x 8,5 tommer)
Spænding 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz