Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionspumpeslange, Tygon™ E-mad B-44-4X
Slangestørrelse:
L/S 13
L/S 14
L/S 17
Pakningsstørrelse:
15m
7.5m
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,063 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.6 mm |
| Materiale | Tygon E-mad |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Til brug med (applikation) | Forarbejdning eller udlevering af mad og drikkevarer |
| Slangestørrelse | L/S 14 |
| Flowhastighed | Max 130 ml/min |
| Slange Barb | 1/16 tommer. |
| Vis mere |