Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionsprocesdrev
Artikelnummer. 15704608 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Motorhastighed:
1 til 100 rpm
6 til 600 rpm
Antal hoveder accepteret:
2
4
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Motorhastighed Antal hoveder accepteret Pakningsstørrelse
15704608 6 til 600 rpm 2 Hver
15714608 1 til 100 rpm 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15704608 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0752840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37785.00 DKK
    33241.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 4543.09 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning.
Nem at bruge Masterflex™ L/S™ Precision Process Drives tilbyder præcis hastighedskontrol og digital visning af —omdrejningstal NEMA 4X-huse står op til proces- og vaskeapplikationer
  • Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min (afhænger af drevets omdrejningstal og slangens størrelse)
  • Firecifret LED-display viser motoromdrejninger —bekræftelse af hastighedsindstilling med et øjeblik
  • Integreret åbent-hoved-sensor stopper drivmotoren, når pumpehovedet åbnes
  • Reversibel —motorudskylningsslange før eller efter pumpning; pumpe væske i begge retninger
  • LED-indikatorer bekræfter motorens retning
  • Kraftige motorer lader dig stable 2 eller 4 pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Separat hastigheds- og strømstyring (tænd/—sluk) opretholder hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes
  • NEMA 4X (IP66) klassificeret hus
  • Fjernbetjeningsmuligheder via et vandtæt stik bag på drevet
  • Hastighedskontrolindgang: 4 til 20 mA eller 0 til 10 VDC
  • Pumpens retning (CW/CCW) via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Membrantastatur til nem kontrol på forsiden af hastighed, retning og start/stop
  • Amps Power 2.2 ved 115 VAC; 1.1 ved 230 VAC
Ordreinfo
Disse modeller leveres med landespecifikt stik/ledningssæt; angiv venligst den endelige destination ved bestilling.
Certificeringer
CE; ETL(US& CA); IP66
Overholdelse
ISO 9002 tilmeldte
garanti
2 år
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,25 % (1 rpm ved 600; 0,1 rpm ved 100 rpm)
Certificeringer/compliance CE; ETL(USA & CA)
Farve Sølv
Oversigt Masterflex L/S Præcisionsprocesdrev, rustfrit stål, med åbent hovedsensor; 600 rpm
Kontroltype Digital variabel hastighed
Display Type Firecifret LED
Bedømmelse af kabinet IP66
Flowhastighed 0,36 til 3400 ml/min., afhængigt af pumpehoved, slangestørrelse og omdrejningstal
Motorhastighed 6 til 600 rpm
Vendbar Ja
Ekstern kontrol 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop og retning via kontaktlukning
Til brug med Easy-Load II med åbent hovedsensor, Easy-Load II, Easy-Load , Standard, højtydende, PTFE-rør, PTFE-membran
Til brug med (applikation) Væskehåndtering
Hestekræfter 75
Inkluderer 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning. Disse modeller leveres med landespecifikt stik/ledningssæt; angiv venligst den endelige destination ved bestilling.
Materiale Rustfrit stål
Model- L/S
Antal hoveder accepteret 2
Pumpehoved Ikke inkluderet
Sensorer Åbent hoved
Hastighedskontrol Digital variabel hastighed
Rørtype Kompatibel med alle L/S formuleringer
Samlet længde (engelsk) 12 tommer
Samlet længde (metrisk) 30.5 cm
Samlet bredde (engelsk) 9''
Samlet bredde (metrisk) 22.9 cm
Samlet højde (engelsk) 9,25 tommer.
Samlet højde (metrisk) 23.5 cm
Vægt (engelsk) 27.8 lb.
Elektriske krav 90/260 VAC 50/60 Hz
Spænding 90/260 VAC
Watt 75 w
Strømstyrke 2,2 A
Frekvens 50/60 Hz