Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisions modulopbygget Washdown Drive
Artikelnummer. 13417099 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13417099 3400 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 13417099 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0755760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30810.00 DKK
    27341.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 3468.11 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Skyl slangerne før eller efter pumpning, og pump væske i begge retninger med dette modulære drev. Masterflex™ L/S™ Precision Modular Washdown Drive har en reversibel motor og giver dig fleksibiliteten til at adskille motoren fra controlleren.
  • Disse nøjagtige modulære drev har kraftige motorer, hastighedsvisning og± 0,25 % hastighedskontrol for præcis flowregulering
  • Ideel til måleapplikationer
  • Trecifret LED-display viser motoromdrejninger, giver dig mulighed for at bekræfte hastighedsindstillingen med et øjeblik
  • Membrantastatur til nem kontrol af hastighed, retning og start/stop
  • Vendbar motor
  • Pumpe væske i begge retninger
  • LED-indikatorer bekræfter motorens retning
  • Kraftige motorer lader dig stable 2 eller 4 pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Separat hastigheds- og effektkontrol (tænd/sluk); opretholde hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes
  • ±0,25% hastighedskontrol; måler og overfører væsker med nøjagtighed og repeterbarhed
  • Fjernbetjeningsfunktioner via vejrbestandigt stik på controlleren: Hastighedskontrolindgang 4 til 20 mA eller 0 til 10 V; Pumperetning (CW/CCW) via åben kollektor eller kontaktlukning; Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Washdown pulverlakeret aluminium controller hus er NEMA 4X (IP66) klassificeret
  • Drivhuset er pulverlakeret stål, NEMA 4X (IP66) klassificeret
  • 6 fod (1,8 m) kabel forbinder drev og controller
  • Brug det valgfri forlængerkabel 07557-51 til at forlænge til 15 fod. (4,6 m)
Ordreinfo
FlowRate
Tekniske data
Elektriske krav 75 w
Flowhastighed 3400 ml/min.
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Samlet højde (metrisk) 15.2 cm
Samlet længde (metrisk) 39.5 cm
Samlet bredde (metrisk) 17.8 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol 0.25%
Watt 75 w
Hastighed 6 til 600