Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisions modulært pumpesystem
Flowhastighed:
17 til 1700 ml/min.
4,8 til 480 ml/min.
Motorhastighed:
6 til 600 rpm
60 til 600 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Modulære drev giver dig mulighed for at placere motor og controller, hvor det er praktisk
- Trecifret LED-display viser motoromdrejninger
- Membrantastatur til nem kontrol af hastighed, retning og start/stop
- Vendbar motor
- Skyl slangen før eller efter pumpning, og pump væske i begge retninger
- LED-indikatorer bekræfter motorens retning
- Oprethold hastighedsindstillingen, mens du tænder eller slukker for pumpen med separat hastigheds- og strømstyring (tænd/sluk).
Inkluderer pumpehoved, slange og 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning. Disse modeller leveres med landespecifikt stik/ledningssæt; angiv venligst den endelige destination ved bestilling.
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 1 |
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LED |
| Bedømmelse af kabinet | IP33 |
| Flowhastighed | 17 til 1700 ml/min. |
| Motorhastighed | 6 til 600 rpm |
| Materiale | ABS (kasse), stål |
| Model- | Masterflex L/S Præcisions modulær pumpe m/ Easy-Load II Hoved |
| Motortype | Vendbar |
| Pumpehoved | L/S Easy-Load II Pumpehoved 77200-62 |
| Vis mere |