Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionsmodulært drev
Artikelnummer. p-6837023
Flowhastighed:
0,06 til 580 ml/min.
0,36 til 3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13497089
Brand: Masterflex™ 0755700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål og overfør væsker med nøjagtighed og repeterbarhed ved hjælp af modulære pumpedrev. Masterflex™ L/S™ Precision Modular Drives har reversibel pumpning og giver dig fleksibiliteten til at adskille motoren fra controlleren.
Modulære drev giver dig mulighed for at placere motor og controller, hvor —det er praktisk, ideelt til begrænsede pladser, hætter eller isolationskamre. Fjernbetjeningsfunktioner via et DB9 hunstik bag på drevet: Hastighedskontrolindgang 4 til 20 mA eller 0 til 10 V. Pumpens retning (CW/CCW) via åben kollektor eller kontaktlukning. Start/stop via åben opsamler eller kontaktlukning.
  • Trecifret LED-display viser motoromdrejninger, giver dig mulighed for at bekræfte hastighedsindstillingen med et øjeblik
  • Membrantastatur til nem kontrol af hastighed, retning og start/stop
  • Vendbar motor; tøm rør før eller efter pumpning; pumpe væske i begge retninger
  • Kraftige motorer lader dig stable 2 eller 4 pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Separat hastigheds- og effektkontrol; opretholde hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes
  • Stænkbestandigt ABS-plastikcontrollerhus er IP33-klassificeret; drevhuset er epoxybehandlet stål, IP33-klassificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001: 2008
Vise LED
Elektriske krav 90 til 260 V 50/60 Hz 75 w
Flowhastighed 0,36 til 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-vurdering IP 33
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale Stål
Model- 07557-00
Motortype Vendbar
Samlet højde (metrisk) 11.4 cm
Samlet længde (metrisk) 27.3 cm
Samlet bredde (metrisk) 11.1 cm
Hastighedskontrol 0.25%
Type Præcisionsmodulært drev
Watt 75 w
Spænding 90 til 260 VAC
Hastighed 6 til 600 rpm