Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionsmodulært drev
Artikelnummer. 13497089 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,06 til 580 ml/min.
0,36 til 3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13497089 0,36 til 3400 ml/min. Hver
13427099 0,06 til 580 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13497089 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0755700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18810.00 DKK
    16764.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 2045.12 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Mål og overfør væsker med nøjagtighed og repeterbarhed ved hjælp af modulære pumpedrev. Masterflex™ L/S™ Precision Modular Drives har reversibel pumpning og giver dig fleksibiliteten til at adskille motoren fra controlleren.
Modulære drev giver dig mulighed for at placere motor og controller, hvor —det er praktisk, ideelt til begrænsede pladser, hætter eller isolationskamre. Fjernbetjeningsfunktioner via et DB9 hunstik bag på drevet: Hastighedskontrolindgang 4 til 20 mA eller 0 til 10 V. Pumpens retning (CW/CCW) via åben kollektor eller kontaktlukning. Start/stop via åben opsamler eller kontaktlukning.
  • Trecifret LED-display viser motoromdrejninger, giver dig mulighed for at bekræfte hastighedsindstillingen med et øjeblik
  • Membrantastatur til nem kontrol af hastighed, retning og start/stop
  • Vendbar motor; tøm rør før eller efter pumpning; pumpe væske i begge retninger
  • Kraftige motorer lader dig stable 2 eller 4 pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Separat hastigheds- og effektkontrol; opretholde hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes
  • Stænkbestandigt ABS-plastikcontrollerhus er IP33-klassificeret; drevhuset er epoxybehandlet stål, IP33-klassificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001: 2008
Vise LED
Elektriske krav 90 til 260 V 50/60 Hz 75 w
Flowhastighed 0,36 til 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-vurdering IP33
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale Stål
Model- 07557-00
Motortype Vendbar
Samlet højde (metrisk) 11.4 cm
Samlet længde (metrisk) 27.3 cm
Samlet bredde (metrisk) 11.1 cm
Hastighedskontrol 0.25%
Type Præcisionsmodulært drev
Watt 75 w
Spænding 90/260 VAC
Hastighed 6 til 600 rpm