Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Højtydende præcisionsrør, Puri-Flex™
Artikelnummer. p-7182131
Skift visning
Slangestørrelse:
L/S 15
L/S 24
L/S 35
L/S 36
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11709809 L/S 24 Hver
11799799 L/S 15 Hver
11719809 L/S 35 Hver
11729809 L/S 36 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11709809 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9641924
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ L/S™ High-Performance Precision Tubing er langtidsholdbar slange til farma- og bioprocesapplikationer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Anvendelser: Celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi, laboratorieanvendelser til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid, applikationer med høj renhed, der ikke kræver kontakt med animalske komponenter
  • Egenskaber: Varmesvejsbar, exceptionel træk- og rivestyrke, god biokompatibilitet, lav gaspermeabilitet, glat overflade, gennemskinnelig
  • Certificeringer: FDA-kompatibel, opfylder USP Klasse VI krav, fremstillet iht GMP
  • Temperaturområde:– 58 til 275 °F (– 50 til 135 °C)
  • Steriliser: Autoklav, ethylenoxid eller gammabestråling
  • Tekniske data
    Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, opfylder USP Klasse VI krav, fremstillet iht GMP
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
    Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
    Materiale Puri-Flex
    Samlet længde (engelsk) 25 ft.
    Samlet længde (metrisk) 7.6 m
    Til brug med (applikation) Masterflex pumper
    Min. Driftstemperatur (engelsk) -22 °F
    Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
    Emballagemængde 1 stk.
    Sterilitet Ikke steril
    Slangestørrelse L/S 24
    Farve Gennemskinnelig
    Fleksibilitet Fleksibel
    Maks. Driftstemperatur (engelsk) 212 °F
    Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
    Produkttype Peristaltisk pumpeslange