Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,189 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Til brug med (applikation) | Masterflex pumper |
| Slangestørrelse | L/S 15 |
| Flowhastighed | Max 1100 ml/min |
| Slange Barb | 3/16 tommer |
| Vis mere |