Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange, Tygon™ E-mad B-44-4X
Artikelnummer. 15510652
Slangestørrelse:
L/S 15
L/S 24
L/S 36
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Artikelnummer. 15510652
Brand: Masterflex™ 0641836
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange er designet specielt til håndtering af fødevarer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Anvendelser : Forarbejdning eller dispensering af mad og drikke
  • Karakteristika : Ikke-vædende, lugtfri, smagløs, giftfri, gennemsigtig
  • Specifica
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Diameter (engelsk) Indre 0,382 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 9.7 mm
    Materiale Tygon E-mad
    Samlet længde (engelsk) 50 ft.
    Samlet længde (metrisk) 15.2 m
    Til brug med (applikation) Forarbejdning eller udlevering af mad og drikkevarer
    Slangestørrelse L/S 36
    Flowhastighed Max 3400 ml/min
    Slange Barb 3/8 tommer
    Farve Klarhed
    Produkttype Peristaltisk pumpeslange
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato