Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Højtydende præcisionspumpeslange, Tygon™ E-mad B-44-4X
Slangestørrelse:
L/S 15
L/S 24
L/S 36
Pakningsstørrelse:
15m
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,189 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Tygon E-mad |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 15.2 m |
| Til brug med (applikation) | Forarbejdning eller udlevering af mad og drikkevarer |
| Slangestørrelse | L/S 15 |
| Flowhastighed | Max 1100 ml/min |
| Slange Barb | 3/16 tommer |
| Vis mere |