Description
Includes
enkelt-kanals monteringshardware og en 15 tommer. (38 cm) længde af silikonepumpeslange.
Requires
Dette pumpehoved kræver en L/S drev udstyret med åben-hoved sensor funktionalitet
- Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
- Forbedret geometri af okklusionsområdet forlænger slangens levetid
- Polyphenylensulfid (PPS) hus med enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS ) rotor vælge— CRS for økonomi eller SS for større holdbarhed og kemikalieresistens
- Model 77201-60 med justerbar okklusion giver dig mulighed for at løsne okklusion for længere slangelevetid eller øge okklusion for højere tryk
- Hvert pumpehoved til præcisionspumpeslanger accepterer slangestørrelser L/S™ 13, L/S™ 14, L/S™ 16, L/S™ 25, L/S™ 17, og L/S™ 18. Opnå flowhastigheder på 0,06 til 2300 ml/min (1 til 600 rpm)
Compliance
ISO 9002 tilmeldte
Services
2 år
Specifications
Specifications
| Farve | Sort |
| Oversigt | Masterflex L/S Easy-Load II Hoved til præcisionsrør med åbent hovedsensor, PPS/SS |
| Flowhastighed | 0,0012 til 2300 mL/min., afhængigt af slangestørrelse og drevets omdrejningstal |
| Til brug med (applikation) | Væskehåndtering |
| Til brug med | L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18 rør og Masterflex L/S drev med åben-hoved sensor |
| Inkluderer | Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer (38 cm) længde af silikonepumpeslange. |
| Materiale | PPS, rustfrit stål |
| Model- | L/S Easy-Load II |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal pumpehoveder | 1 |
| Show More |