Description
- Programmerbart dispenseringsinterval, der lader dig indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering efter tid eller volumen
- Drevet gemmer én kalibreringsværdi pr. slangestørrelse
- Programmer drevet via det enkle membrantastatur
- Tastaturlås/oplåsningsfunktion beskytter indstillinger
- Menudrevet grænseflade lader dig vælge et af syv sprog til programmering og betjening
- Antidryp funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
- Reversibel —motorudskylningsslange før eller efter pumpning; pumpe væske i begge retninger
- Børsteløs, vedligeholdelsesfri motor tilbyder± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
- Kraftige motorer lader dig stable pumpehoveder til øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
- Pumperetningen kræver åben opsamler eller kontaktlukning
- Start/stop/udrensning kræver åben opsamler eller kontaktlukning
- Vægmonteret controllerhus er pulverlakeret aluminium, NEMA4X (IP66) klassificeret til vask
- Pulverlakeret ståldrevhus er NEMA4X (IP66) klassificeret til nedvaskning
- Fjernbetjeningsmuligheder via vejrbestandig forbindelse på controlleren
Spécification
Spécification
| Flowhastighed | 0,006 til 3400 ml/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| IP-vurdering | IP66 |
| Motortype | Vendbar |
| Samlet højde (engelsk) | Controller: 4,75 tommer; Motor: 6,5 tommer. |
| Samlet højde (metrisk) | Controller: 119mm; Motor: 165 mm |
| Samlet længde (engelsk) | Controller: 10,16 tommer; Motor: 14,25 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 285 mm (Controller), 362 mm (Motor) |
| Samlet bredde (engelsk) | Kontroller: 11 tommer; Motor: 7 tommer. |
| Samlet bredde (metrisk) | Controller 279mm; Motor: 178mm |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?