Få mere at vide
Masterflex™ Masterflex L/S™ Digital Drive with Easy-Load™ II Pump Head
Artikelnummer. 15658655 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,28 til 1700 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15658655 0,28 til 1700 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15658655 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7791825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48405.00 DKK
    40365.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 8039.78 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Masterflex L/S™ Digital Drive tilbyder analoge fjernbetjeningsmuligheder og enkel programmering - ideel til automatiserede procesapplikationer. Drevene har et programmerbart dispenseringsinterval, der giver dig mulighed for at indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering.
  • Designet med vedligeholdelsesfri motor med høj nøjagtighed og en grafisk grænseflade, som gør opsætning og betjening lettere end nogensinde.
    • Flowområde 0,28 til 1700 ml/min med inkluderet L/S-slange — flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
    • Digital grænseflade med grafisk LCD-skærm viser pumpens præstation og driftstilstande — kontinuerlig drift, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumendispensering
    • Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
Tekniske data
Display Type LCD
Flowhastighed 0,28 til 1700 ml/min.
Motorhastighed 0,1 til 600 rpm
Til brug med (applikation) Højtydende slanger og GORE™ STA-PURE™ PFL-slanger
Materiale ABS plast, aluminium
Pumpehoved 77200-62 (L/S™ Easy-Load II Pump Head)
Rørtype 06434-24, 10-ft (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 24)
Dimensioner (L x B x H) 33,99 x 21,08 x 21,59 cm (13,38 x 8,3 x 8,5 tommer)
Spænding 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz