Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Kompakte drev med variabel hastighed
Artikelnummer. p-7182122
Flowhastighed:
1,6 til 124 ml/min pr. kanal
1,6 til 239 ml/min pr. kanal
Kanaler:
1
2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15237799
Brand: Masterflex™ 7724020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Masterflex™ L/S™ Kompakte drev med variabel hastighed gør pumpning med lavt flow let.
  • Pumpehovedet accepterer kontinuerlige længder af slanger for rent flow
  • Dual-channel model leverer synkront flow fra to separate kanaler; enkelt-kanal model leverer højeste flowhastighed
  • Automatisk fastholdelse af slanger gør slangefyldning hurtig og nem
  • Separat enkeltdrejningshastighedskontrol og frem/sluk/tilbage-kontakt —opretholder hastighedsindstillingen, når pumpen tændes eller slukkes
  • Fjernstart/stop via kontaktlukning på bagsiden af pumpen
Note: Rør er ikke inkluderet; sælges separat.
Tekniske data
Kanaler 1
Kontroltype Analog
Display Type Ingen skærm
Flowhastighed 1,6 til 239 ml/min pr. kanal
Vendbar Ja
Inkluderer L/S Miniflex pumpehoved og dobbeltspændings (115/230 VAC) bordstrømforsyning med IEC320/CEE22-stik. Pumpen leveres med ledning/stik, der passer til destinationslandet.
Materiale Malet stål
Elektriske krav 90 til 260 VAC, 50/60 Hz
Spænding 90 til 260 VAC