Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Kompakte drev med variabel hastighed
Artikelnummer. 15237799
Skift visning
Flowhastighed:
1,6 til 124 ml/min pr. kanal
1,6 til 239 ml/min pr. kanal
Kanaler:
1
2
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Kanaler unitSize
15237799 1,6 til 239 ml/min pr. kanal 1 Hver
15257799 1,6 til 124 ml/min pr. kanal 2 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15237799 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7724020
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ L/S™ Kompakte drev med variabel hastighed gør pumpning med lavt flow let.
  • Pumpehovedet accepterer kontinuerlige længder af slanger for rent flow
  • Dual-channel model leverer synkront flow fra to separate kanaler; enkelt-kanal model leverer højeste flowhastighed
  • Automatisk fastholdelse af slanger gør slangefyldning hurtig og nem
  • Separat enkeltdrejningshastighedskontrol og frem/sluk/tilbage-kontakt —opretholder hastighedsindstillingen, når pumpen tændes eller slukkes
  • Fjernstart/stop via kontaktlukning på bagsiden af pumpen
Note: Rør er ikke inkluderet; sælges separat.
Tekniske data
Kanaler 1
Kontroltype Analog
Display Type Ingen skærm
Flowhastighed 1,6 til 239 ml/min pr. kanal
Vendbar Ja
Inkluderer L/S Miniflex pumpehoved og dobbeltspændings (115/230 VAC) bordstrømforsyning med IEC320/CEE22-stik. Pumpen leveres med ledning/stik, der passer til destinationslandet.
Materiale Malet stål
Elektriske krav 90 til 260 VAC, 50/60 Hz
Spænding 90 til 260 VAC