Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-6817005
Skift visning
Slangestørrelse:
13
17
18
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11790999 13 Hver
11731009 17 Hver
11741009 18 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11790999 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9642013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Ultraglat, platinhærdet pumpeslange minimerer bakterievækst. Masterflex™ BioPharm Platinhærdet silikonepumpeslange L/S™ er gennemsigtig, lugtfri, smagløs og ugiftig.
Platinhærdet siliciumpumpeslange er det bedste valg til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, viskøse væsker eller lang slangelevetid.
  • Overholder USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Lav absorption; fremragende biokompatibilitet
  • Meget lav udvindelig; vejr, ozon, corona, strålingsbestandig
  • Formulering: Tygon™ 3350 silikone, platin hærdet
  • Ultra-glat; minimerer bakterievækst
  • God til mild til medium koncentration af baser, salt og alkoholer
  • Gennemsigtig, lugtfri, smagløs og ugiftig
Tekniske data
Certificeringer/compliance Harpiks certificering: ADCF; FDA; USP; EU Food 10/2011; Ikke-DEHP; 1935/2004; Ikke-phthalat; RoHS; NSF-51
Oversigt BioPharm platinhærdet silikone pumpeslange til Masterflex L/S pumper
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Til brug med Masteflex L/S pumper
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 13
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 2,7 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C