Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ BioPharm™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
17
18
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Platinhærdet siliciumpumpeslange er det bedste valg til applikationer, der involverer tryk, sugeløft, viskøse væsker eller lang slangelevetid.
- Overholder USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Lav absorption; fremragende biokompatibilitet
- Meget lav udvindelig; vejr, ozon, corona, strålingsbestandig
- Formulering: Tygon™ 3350 silikone, platin hærdet
- Ultra-glat; minimerer bakterievækst
- God til mild til medium koncentration af baser, salt og alkoholer
- Gennemsigtig, lugtfri, smagløs og ugiftig
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.4 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske, kosmetiske, forskning, en auto-analyse applikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Slangestørrelse | 17 |
| Flowhastighed | 2,8 til 1700 ml/min. |
| Slange Barb | 1/4 in. |
| Højde (metrisk) | 6.7 m |
| Vis mere |