Beskrivelse
- Enkel betjening med enkeltdrejningshastighedskontrol
- Separat strømafbryder giver dig mulighed for at opretholde hastighedsindstillingen, når du slår drevet til/fra; LED på frontpanelet indikerer, at det er tændt
- Vendbar motor lader dig let prime/tømme slanger og pumpe i begge retninger
- Fjernbetjening af start/stop via DB9-stik på bagsiden af drevet
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 1 |
| Kontroltype | Analog |
| Bedømmelse af kabinet | IP22 |
| Flowhastighed | 16 til 480 ml/min. |
| Motorhastighed | 20 til 600 rpm |
| Ekstern kontrol | Start/stop |
| Inkluderer | 07555-05 (L/S™ konsoldrev), 07514-10 (L/S™ Easy-Load pumpehoved), 06434-16, 10 fod (C-FLEX™ Ultra, L/S™ 16) |
| Materiale | Malet stål og ABS-plast |
| Pumpehoved | Easy Load |
| Dimensioner (L x B x H) | 29.2 x 18.4 x 13.34 cm |
| Vis mere |