Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Analoge konsoldrevsystemer med variabel hastighed
Artikelnummer. 16305918 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
16 til 480 ml/min.
56 til 1700 ml/min.
Pumpehoved:
Easy Load
Easy Load II
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pumpehoved
16305918 56 til 1700 ml/min. Easy Load II
16408675 56 til 1700 ml/min. Easy Load
16488665 16 til 480 ml/min. Easy Load II
16498665 16 til 480 ml/min. Easy Load
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16305918 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7791055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18260.00 DKK
    15325.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 2934.16 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kompakte, omkostningseffektive pumpesystemer til generelle applikationer inden for væskeoverførsel.
  • Enkel betjening med enkeltdrejningshastighedskontrol
  • Separat strømafbryder giver dig mulighed for at opretholde hastighedsindstillingen, når du slår drevet til/fra; LED på frontpanelet indikerer, at det er tændt
  • Vendbar motor lader dig let prime/tømme slanger og pumpe i begge retninger
  • Fjernbetjening af start/stop via DB9-stik på bagsiden af drevet
Tekniske data
Kanaler 1
Kontroltype Analog
Bedømmelse af kabinet IP22
Flowhastighed 56 til 1700 ml/min.
Motorhastighed 20 til 600 rpm
Ekstern kontrol Start/stop
Inkluderer Konsoldrev 07555-05, Easy-Load™ II pumpehoved 77200-62, 10 fod C-Flex™ ULTRA™ slange og 6 fod (1,8 m) strømledning med IEC 320/CEE22-stik
Materiale Malet stål og ABS-plast
Pumpehoved Easy Load II
Dimensioner (L x B x H) 23.57 x 22.86 x 13.34 cm
Elektriske krav 230-240 VAC
Strømstyrke 0,8 A