Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digital Drive
Artikelnummer. 15134696 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,001 til 566 ml/min.
0,006 til 3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15134696 0,001 til 566 ml/min. Hver
15104696 0,006 til 3400 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15134696 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0752230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30990.00 DKK
    27485.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 3504.28 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Vær sikker på dispenseringsnøjagtighed med dette digitale drev. Masterflex™ L/S™ Digital Drive har en lysstærk grafisk LCD-skærm, som tilbyder nem programmering, fire driftstilstande og syv sprog. Drevet giver mere nøjagtig dispensering med forprogrammeret kalibrering.
Digitalt præcisionsdrev med vedligeholdelsesfri motor med høj nøjagtighed og en grafisk grænseflade — gør opsætning og drift nemmere end nogensinde. Grafisk LCD viser fire driftstilstande: kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering, volumendispensering. Se pumpens præstation konstant. Flowhastighed 0,001 til 3400 ml/min med L/S-slange. Flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal og slangens størrelse. Inkluderer: 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22-stik. Disse modeller leveres med landespecifikt stik/ledningssæt.
  • Anti-dryp-funktion til præcis dispensering
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motor med ±0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Ændring baseret på dine behov — drevene kan bruges med alle L/S pumpehoveder for større alsidighed
  • Fjernbetjening via DB25 hunstik
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,1 %
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001:2000
Vise Grafisk LCD
Elektriske krav 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w
Flowhastighed 0,001 til 566 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-vurdering IP33
Inkluderer 6 fod (1,8m) strømledning med IEC 320/CEE22-stik
Model- 07522-30
Motortype Vendbar
Samlet højde (metrisk) 21.6 cm
Samlet længde (metrisk) 25.4 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,1 %
Type Digitalt drev
Watt 75 w
Spænding 115/230 VAC
Hastighed 100 rpm