Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Precision konsoldrev med variabel hastighed
Artikelnummer. p-8000131
Flowhastighed:
0,06 til 580 ml/min.
0,18 til 1700 ml/min.
0,36 til 3400 ml/min.
Hastighed:
1 til 100 rpm
3 til 300 rpm
6 til 600 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11779769
Brand: Masterflex™ 0752830
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vær sikker på dispenseringsnøjagtighed med dette digitale drev. Masterflex™ IP33 digitalt LED-pumpedrev med variabel hastighed har hastighedsvisning og hastighedskontrol til præcis flowregulering, ideel til måleapplikationer. Brug 2 eller 4 pumpehoveder sammen for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer.
Disse nøjagtige analoge konsoldrev har kraftige motorer. Fjernhastighedskontrol kræver DB9 hanstik 07595-45 eller kabelsamling 07595-47. Brug fjernstyring til start/stop via kontaktlukning eller åben kollektor (5 V TTL); styr start/stop via fodkontakt 77595-35 eller håndholdt fjernbetjening 07528-80. Trecifret LED-display viser motoromdrejninger, så du kan bekræfte hastighedsindstillingen med et hurtigt blik. Reversibel motor giver dig mulighed for at tømme slangen før eller efter pumpning og pumpe væske i begge retninger.
  • Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min (afhænger af drevets omdrejningstal og slangens størrelse)
  • LED-indikatorer bekræfter motorens retning
  • Stabelbart, stænkafvisende ABS-plasthus; IP33-klassificeret
  • Fjernstyringsmuligheder via et DB9 hunstik bag på drevet
  • Hastighedskontrolindgang: 4 til 20 mA eller 0 til 10 VDC
  • Pumpens retning (CW/CCW) via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Membrantastatur til nem kontrol af hastighed, retning og start/stop
  • Pumpehoveder følger IKKE med motor
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001:2000
Vise Digital LED
Elektriske krav 115/230 VAC 50/60 Hz 75 w
Flowhastighed 0,06 til 580 ml/min.
Til brug med (applikation) Til måleapplikationer
Frekvens 50/60 Hz
IP-vurdering IP 33
Inkluderer 6 fod (1,8m) strømledning med IEC 320/CEE22-stik
Model- 07528-30
Motortype Vendbar
Samlet dybde (metrisk) 21.6 cm
Samlet højde (metrisk) 21.6 cm
Samlet længde (metrisk) 25.4 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,25 %
Type Pumpedrev
Watt 75 w
Spænding 115/230 VAC
Hastighed 1 til 100 rpm