Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Præcision børsteløs drev
Artikelnummer. 11805521 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,2 til 4 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11805521 0,2 til 4 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11805521 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7741010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36110.00 DKK
    32162.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 3947.27 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Brug disse lette, bærbare drev til dine mest krævende applikationer. Masterflex™ I/P™ Precision Brushless Drive er lav vedligeholdelse, alsidig og omkostningseffektiv.
  • Har robuste ⁄1 3 hk børsteløse motorer, der driver op til to pumpehoveder med de fleste slangeformuleringer
  • Juster kørehastigheden hurtigt ved hjælp af hastighedskontrolknappen
  • Hastighed vises på en letlæselig LED-skærm fra 5 til 100 % af fuld hastighed, med 1 % opløsning.
  • IP55-klassificeret epoxybelagt stålkabinet giver fremragende beskyttelse mod kemikalier, vand og støv
  • Kompakt fodaftryk og indbygget bærehåndtag, letvægtsdrev sparer plads og muliggør nem transport
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, ISO 9001: 2008
Vise LED
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz 250 w
Flowhastighed 0,2 til 4 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
IP-vurdering IP26
Model- 77410-10
Motortype Vendbar
Samlet højde (metrisk) 22.9 cm
Samlet længde (metrisk) 33.6 cm
Samlet bredde (metrisk) 25.4 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol 0.25%
Watt 250 w
Spænding 230 VAC
Hastighed 33 til 650 rpm