Få mere at vide
Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-6833007
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739809
Brand: Masterflex™ 9641926
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og laboratoriebrug til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing er et tilbud til applikationer med høj renhed, der ikke kræver kontakt med komponenter fra dyr.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed. Gennemskinnelig slange med en glat overflade, har god biokompatibilitet og lav gaspermeabilitet.
  • Varmeforseglelig og svejsbar
  • Enestående træk- og rivestyrke
  • Lang pumpelevetid sammenlignet med silikone eller mange andre TPE-slanger
  • Fremstillet iht GMP
  • Overholder USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Puri-Flex
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og almindelige laboratorieanvendelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 l/min.
Slange Barb 1/4 tommer.
Højde (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper