Få mere at vide
Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11497034
Skift visning
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
100g
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
11497034 73 100g
11739809 26 Hver
11749809 73 Hver
11759809 82 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497034 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. B21491.22
Brug denne slange til celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og laboratoriebrug til generelle formål, der kræver høj ydeevne og lang levetid. Masterflex™ Puri-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing er et tilbud til applikationer med høj renhed, der ikke kræver kontakt med komponenter fra dyr.
Slangen er specialfremstillet, så den passer Masterflex™ Pumper. Konstrueret til lang levetid i peristaltiske pumpeapplikationer. Lot-til-lot-konsistens for overlegen nøjagtighed og repeterbarhed. Gennemskinnelig slange med en glat overflade, har god biokompatibilitet og lav gaspermeabilitet.
  • Varmeforseglelig og svejsbar
  • Enestående træk- og rivestyrke
  • Lang pumpelevetid sammenlignet med silikone eller mange andre TPE-slanger
  • Fremstillet iht GMP
  • Overholder USP Klasse VI, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Steriliser: Autoklaver, ethylenoxid eller gammabestråling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale Puri-Flex
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) celle- og vævskulturarbejde, farmaceutisk bioteknologi og almindelige laboratorieanvendelser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Slangestørrelse 73
Flowhastighed 0,01 til 8 l/min.
Slange Barb 3/8 tommer
Højde (metrisk) 8.3 m
Gaspermeabilitet Low (Lav)
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttype Slanger til pumper