Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digitalt modulært Washdown-drev med vægmonteret controller og fjernindgang/udgang
Shop alle Masterflex produkterBeskrivelse
- Flowhastighed 0,04 til 19 LPM med I/P™ —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
- Digitalt interface med LED-display viser pumpens omdrejningstal— bekræfte hastighedsindstillingen med et øjeblik
- Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
- Kraftig motor lader dig stable to pumpehoveder for øget flowhastighed, mens du tilbyder± 0,25 % hastighedskontrolnøjagtighed
Ordreinfo
FlowRate
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 115/230 VAC 149 w |
| Flowhastighed | 19.000 ml/min. |
| Inkluderer | 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning |
| Samlet højde (metrisk) | 15.2 cm |
| Samlet længde (metrisk) | 39.5 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 14.1 cm |
| Vendbar | Ja |
| Hastighedskontrol | 0.25% |
| Watt | 149 w |
| Hastighed | 6 til 650 rpm |