Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Præcisions modulær pumpe
Artikelnummer. 13487099 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Inkluderer:
I/P Modulær Washdown-drev
I/P Modulær doseringsdrev
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
13487099 I/P Modulær Washdown-drev Hver
13477099 I/P Modulær doseringsdrev Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13487099 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7796230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58090.00 DKK
    51877.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 6212.50 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Skyl slangen før eller efter pumpning, og pump væske i begge retninger. Masterflex™ I/P™ Præcisionsmodulære pumper giver dig fleksibiliteten til at adskille motoren fra controlleren. Designet til at passe i begrænsede eller akavede rum.
  • Ideel til måling og kritiske overførselsapplikationer
  • Disse præcise modulære drev har kraftige motorer, hastighedsdisplay og ±0,25% hastighedskontrol for præcis flowregulering
  • Stænkbestandigt ABS-plastikkontrolhus er IP33-mærket; Drivhuset er epoxy-behandlet stål, IP33-klassificeret
  • Kraftige motorer lader dig stable to pumpehoveder for øget flowhastighed og til multikanalsapplikationer
  • Fjernbetjeningsmuligheder via DB9 hunstik bag på drevet
  • Hastighedskontrolinput 4 til 20mA eller 0 til 10V
  • Pumperetning (CW/CCW) via åben kollektor eller kontaktlukning; Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Modulær drev lader dig placere motor og controller, hvor det er praktisk
  • Trecifret LED-display viser motorens omdrejningstal
  • Membrantastatur for nem forudgående kontrol af hastighed, retning og start/stop
  • Reversibel motor
  • LED-indikatorer bekræfter motorretning
Inkluderer:
  • 6 fod (1,8 m) Linjeledning med IEC 320/CEE22-stik
  • C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 Rør, 10 fod (3 m)
  • Easy-Load 77602-10 Pumpehoved
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kontroltype Variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP66
Flowhastighed 0,6 til 8 L/min.
Motorhastighed 6 til 650 omdrejninger i minuttet
Vendbar Ja
Inkluderer I/P Modulær Washdown-drev
Materiale Aluminium (controller), aluminium (drev), stål (drev)
Model- I/P Easy-Load
Motortype Præcisionsvaskemodulært drev med vægmonteret controller
Pumpehoved I/P Easy-Load pumpehoved 77602-10
Hastighedskontrol ±0,25 %
Rørtype C-Flex ULTRA I/P 73 Tubing, 10 fod (3 m)
Samlet længde (engelsk) 17.25 tommer.
Samlet længde (metrisk) 361.95 mm
Samlet bredde (engelsk) 7 tommer
Samlet bredde (metrisk) 177.8 mm
Samlet højde (engelsk) 6,5 tommer.
Samlet højde (metrisk) 165.1 mm
Elektriske krav 4,4 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spænding 90/260 VAC
Strømstyrke 4,4 A
Frekvens 50/60 Hz