Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Præcisions modulær pumpe
Artikelnummer. 13477099
Inkluderer:
07591-20 Modulær driver, 6 fod. (1,8 m) Linjeledning med IEC 320/CEE22 fatning, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fod. (3 m) Rør, Easy-Load 77602-10 Pumpehoved
07591-30 Modulær driver, 6 fod. (1,8 m) Linjeledning med IEC 320/CEE22 fatning, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fod. (3 m) Rør, Easy-Load 77602-10 Pumpehoved
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13477099
Brand: Masterflex™ 7796220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skyl slangen før eller efter pumpning, og pump væske i begge retninger. Masterflex™ I/P™ Præcisionsmodulære pumper giver dig fleksibiliteten til at adskille motoren fra controlleren. Designet til at passe i begrænsede eller akavede rum.
  • Ideel til måling og kritiske overførselsapplikationer
  • Disse nøjagtige modulære drev har kraftige motorer, hastighedsvisning og± 0,25 % hastighedskontrol for præcis flowregulering
  • Stænkbestandigt ABS-plastikcontrollerhus er IP33-klassificeret; drevhuset er epoxybehandlet stål, IP33-klassificeret
  • Kraftige motorer lader dig stable to pumpehoveder til øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Fjernbetjeningsfunktioner via DB9 hunstik bag på drevet
  • Hastighedskontrolindgang 4 til 20mA eller 0 til 10V
  • Pumperetning (CW/CCW) via åben kollektor eller kontaktlukning; Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Modulært drev giver dig mulighed for at placere motor og controller, hvor det er praktisk
  • Trecifret LED-display viser motoromdrejninger
  • Membrantastatur til nem kontrol på forsiden af hastighed, retning og start/stop
  • Vendbar motor
  • LED-indikatorer bekræfter motorens retning
Tekniske data
Certificeringer/compliance IEC 320/CEE22
Kontroltype Variabel hastighed
Display Type LED
Bedømmelse af kabinet IP33
Flowhastighed 8 l/min.
Motorhastighed 6 til 650 rpm
Vendbar Ja
Slutte Epoxybelagt
Inkluderer 07591-20 Modulær driver, 6 fod. (1,8 m) Linjeledning med IEC 320/CEE22 fatning, C-Flex ULTRA I/P 73 06434-73 10 fod. (3 m) Rør, Easy-Load 77602-10 Pumpehoved
Materiale ABS (Controller), Aluminium (Controller), Stål (Drive)
Model- I/P Easy-Load
Motortype Præcisionsmodulopbygget drev med bordplade-controller
Pumpehoved I/P Easy-Load pumpehoved 77602-10
Hastighedskontrol ±0,25 %
Rørtype C-Flex ULTRA I/P 73 Tubing, 10 ft. (3 m)
Samlet længde (engelsk) 16,88 tommer.
Samlet længde (metrisk) 352.55 mm
Samlet bredde (engelsk) 5,5''
Samlet bredde (metrisk) 139.7 mm
Samlet højde (engelsk) 6,13 tommer.
Samlet højde (metrisk) 155.7 mm
Elektriske krav 4,4 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spænding 90/260 VAC
Strømstyrke 4,4 A
Frekvens 50/60 Hz