Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digitalt modulært drev med bord-controller og fjernindgang/udgang
Artikelnummer. 13447099 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
19.000 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13447099 19.000 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 13447099 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0759120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34430.00 DKK
    30651.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 3778.34 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Placer motor og controller, hvor det er praktisk med modulært design
  • Flowhastighed 0,04 til 19 LPM med I/P™ —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med LED-display viser pumpens omdrejningstal— bekræfte hastighedsindstillingen med et øjeblik
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Kraftig motor lader dig stable to pumpehoveder for øget flowhastighed, mens du tilbyder± 0,25 % hastighedskontrolnøjagtighed
Tekniske data
Elektriske krav 115/230 VAC 149 w
Flowhastighed 19.000 ml/min.
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Samlet højde (metrisk) 15.2 cm
Samlet længde (metrisk) 39.5 cm
Samlet bredde (metrisk) 14.1 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol 0.25%
Watt 149 w
Hastighed 6 til 650 rpm