Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Højtydende præcisionspumpeslange, Puri-Flex™
Slangestørrelse:
I/P 70
I/P 88
I/P 89
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,625 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 15.9 mm |
| Materiale | Puri-Flex |
| Samlet længde (engelsk) | 10 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 3 m |
| Til brug med (applikation) | Masterflex pumper |
| Slangestørrelse | I/P 89 |
| Flowhastighed | Max 19.000 ml/min |
| Slange Barb | 5/8 tommer. |
| Vis mere |