Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved til præcisionsslange
Artikelnummer. p-8015419
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15366038
Brand: Masterflex™ 7760200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accepterer flere slangestørrelser for maksimal fleksibilitet. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved til præcisionsslange giver øget slangelevetid og forbedret præstation.
Accepterer flere slangestørrelser for maksimal fleksibilitet. Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved til præcisionsslange giver øget slangelevetid og forbedret præstation.
  • Udskiftning af slanger og væskeskift tager kun få sekunder
  • Hurtige slangeskift minimerer nedetiden
  • Automatisk fastholdelse af slanger eliminerer brugerjusteringer og letter opsætningen
  • Justerbar okklusion lader dig optimere tryk- og sugeevner og slangens levetid ved at justere trykket på slangen
  • Montering med fem skruer sikrer, at pumpehovedet er monteret sikkert til at køre
Tekniske data
Flowhastighed 0,01 til 13 l/min.
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Justerbar
Samlet højde (engelsk) 7,9 tommer
Samlet højde (metrisk) 201 mm
Samlet længde (engelsk) 3,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 8.9 cm
Samlet bredde (engelsk) 7,4 tommer
Samlet bredde (metrisk) 187 mm
Rulle materiale Rustfrit stål
Rørtype I/P 26, I/P 73, I/P 82
Type I/P Easy-Load pumpehoveder
Rotor materiale Koldvalset stål
Etui materiale Polyphenylensulfid