Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved til præcisionsslange
Artikelnummer. 15376038 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotor materiale Pakningsstørrelse
15376038 Rustfrit stål Hver
15366038 Koldvalset stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15376038 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7760210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10815.00 DKK
    9866.28 DKK / Pakke med 1
    Spare 948.72 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Accepterer flere slangestørrelser for maksimal fleksibilitet. Cole-Parmer™ Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved til præcisionsslange giver øget slangelevetid og forbedret præstation.
Accepterer flere slangestørrelser for maksimal fleksibilitet. Masterflex™ I/P™ Easy-Load™ pumpehoved til præcisionsslange giver øget slangelevetid og forbedret præstation.
  • Udskiftning af slanger og væskeskift tager kun få sekunder
  • Hurtige slangeskift minimerer nedetiden
  • Automatisk fastholdelse af slanger eliminerer brugerjusteringer og letter opsætningen
  • Justerbar okklusion lader dig optimere tryk- og sugeevner og slangens levetid ved at justere trykket på slangen
  • Montering med fem skruer sikrer, at pumpehovedet er monteret sikkert til at køre
Tekniske data
Flowhastighed 0,01 til 13 l/min.
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Justerbar
Samlet højde (engelsk) 7,9 tommer
Samlet højde (metrisk) 201 mm
Samlet længde (engelsk) 3,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 8.9 cm
Samlet bredde (engelsk) 7,4 tommer
Samlet bredde (metrisk) 187 mm
Rulle materiale Rustfrit stål
Rørtype I/P 26, I/P 73, I/P 82
Type I/P Easy-Load pumpehoveder
Rotor materiale Rustfrit stål
Etui materiale Polyphenylensulfid