Beskrivelse
- Disse fuldt udstyrede drev giver dig robust ydeevne og præcis digital kontrol Ideel til væskeoverførsel, dispensering og doseringsapplikationer i laboratorie-, proces- og industrimiljøer
- De NEMA 4X (IP66)-klassificerede huse er fuldstændigt forseglede, nemme at rengøre og modstandsdygtige over for almindeligt anvendte rengørings- og desinfektionsløsninger.
- Præcisionsdrev har et programmerbart dispenseringsinterval, der lader dig indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering efter tid eller volumen
- Programmeret kalibrering sikrer dispensering og visningsnøjagtighed
- Drevet låser i det nødvendige omdrejningstal; tastaturlås/oplåsningsfunktion beskytter indstillinger
- Grafisk LCD viser fire driftstilstande kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering, volumedispensering
- Menudrevet grænseflade lader dig vælge et af syv sprog til programmering og betjening
- Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 99999 ml), L eller gal; Kopi (1 til 9.999 dispenseringscyklusser); eller Tid, tidsinterval for tænd/sluk-cyklusser (1 sek. til 99 timer, 59 min., 59 sek. pr. cyklus)
- Vendbar børsteløs, vedligeholdelsesfri motor
- Stak 2 pumpehoveder med en hvilken som helst slangeformulering for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
- Fjernbetjeningsmuligheder via vandtæt forbindelse
- Hastighedskontrolindgang skalerbar 0 til 20 mA, 4 til 20 mA eller 0 til 10V
Tekniske data
Tekniske data
| Elektriske krav | 4,5 A ved 115 VAC; 2,5 A ved 230 V AC, 3/8 hk, 280 w |
| Flowhastighed | 0,6 til 26.000 ml/min. |
| Inkluderer | 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning. Disse modeller leveres med landespecifikt stik/ledningssæt |
| Materiale | Pulverlakeret stål |
| Samlet højde (metrisk) | 328 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 42.4 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 282 mm |
| Vendbar | Ja |
| Hastighedskontrol | ±0,1 % |
| Type | Pumpedrev |
| Vis mere |