Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digitalt procesdrev
Artikelnummer. 14883752
Materiale:
Pulverlakeret stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 14883752
Brand: Masterflex™ 7742010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skyl slangen før eller efter pumpning, og pump væske i begge retninger med dette digitale procesdrev. MasterFlex™ Rustfrit stål I/P™ Digitale procesdrev tilbyder tre dispenseringstilstande og præcisionsmotorer med lav vedligeholdelse.
  • Disse fuldt udstyrede drev giver dig robust ydeevne og præcis digital kontrol Ideel til væskeoverførsel, dispensering og doseringsapplikationer i laboratorie-, proces- og industrimiljøer
  • De NEMA 4X (IP66)-klassificerede huse er fuldstændigt forseglede, nemme at rengøre og modstandsdygtige over for almindeligt anvendte rengørings- og desinfektionsløsninger.
  • Præcisionsdrev har et programmerbart dispenseringsinterval, der lader dig indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering efter tid eller volumen
  • Programmeret kalibrering sikrer dispensering og visningsnøjagtighed
  • Drevet låser i det nødvendige omdrejningstal; tastaturlås/oplåsningsfunktion beskytter indstillinger
  • Grafisk LCD viser fire driftstilstande kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering, volumedispensering
  • Menudrevet grænseflade lader dig vælge et af syv sprog til programmering og betjening
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 99999 ml), L eller gal; Kopi (1 til 9.999 dispenseringscyklusser); eller Tid, tidsinterval for tænd/sluk-cyklusser (1 sek. til 99 timer, 59 min., 59 sek. pr. cyklus)
  • Vendbar børsteløs, vedligeholdelsesfri motor
  • Stak 2 pumpehoveder med en hvilken som helst slangeformulering for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Fjernbetjeningsmuligheder via vandtæt forbindelse
  • Hastighedskontrolindgang skalerbar 0 til 20 mA, 4 til 20 mA eller 0 til 10V
Tekniske data
Elektriske krav 4,5 A ved 115 VAC; 2,5 A ved 230 V AC, 3/8 hk, 280 w
Flowhastighed 0,6 til 26.000 ml/min.
Inkluderer 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning.
Materiale Rustfrit stål
Samlet højde (metrisk) 328 mm
Samlet længde (metrisk) 42.4 cm
Samlet bredde (metrisk) 282 mm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,1 %
Type Pumpedrev
Watt 280 w
Hastighed 0,1 til 650 rpm