Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digitalt modulært Washdown-drev med vægmonteret controller og fjernindgang/udgang
Artikelnummer. 13447109 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,6 til 26.000 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13447109 0,6 til 26.000 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 13447109 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0759410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63560.00 DKK
    56482.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 7077.40 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Placer motor og controller, hvor det er praktisk med modulært design
  • Flowhastighed 0,0006 til 26 LPM med I/P —slangestrømningshastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved, antal pumpehoveder og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand— kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller Tidsinterval —for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Reversibel —motorudluftningsslange før eller efter pumpning og pump væske i begge retninger
  • Kraftig motor giver dig mulighed for at stable to pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Sprøjtsikre ABS-plastikkontroller og epoxybehandlede ståldrevhuse er IP33-klassificeret
Tekniske data
Oversigt Digital Modular Washdown Drive
Flowhastighed 0,6 til 26.000 ml/min.
Frekvens 26/60 Hz
Hestekræfter 0.375 hp
Materiale Malet aluminium (controller), malet stål/aluminium (drev)
Model- Masterflex I/P Digital Modular Washdown Drive med fjernbetjening I/O
Motortype Vendbar
Antal pumpehoveder 2
Hastighedskontrol Variabel
Spænding 90/260 VAC
Hastighed 0,1 til 650 rpm