Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ Digitalt modulært drev med bord-controller og fjernindgang/udgang
Artikelnummer. 13437109 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
26.000 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13437109 26.000 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 13437109 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0759400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50235.00 DKK
    44610.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 5624.54 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Placer motor og controller, hvor det er praktisk med modulært design
  • Flowhastighed 0,0006 til 26 LPM med I/P —slangestrømningshastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved, antal pumpehoveder og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand— kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Vælg dit foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller Tidsinterval —for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motortilbud± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Reversibel —motorudluftningsslange før eller efter pumpning og pump væske i begge retninger
  • Kraftig motor giver dig mulighed for at stable to pumpehoveder for øgede flowhastigheder og til flerkanalsapplikationer
  • Sprøjtsikre ABS-plastikkontroller og epoxybehandlede ståldrevhuse er IP33-klassificeret
Ordreinfo
FlowRate
Tekniske data
Elektriske krav 115/230 VAC 280 w
Flowhastighed 26.000 ml/min.
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Samlet højde (metrisk) 16.5 cm
Samlet længde (metrisk) 36.2 cm
Samlet bredde (metrisk) 17.8 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,1 %
Watt 280 w
Hastighed 0,1 til 650 rpm