Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange
Artikelnummer. p-6817001
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11791009
Brand: Masterflex™ 9642026
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til industrielle applikationer, der kræver flowhastigheder op til 17 LPM (4,5 GPM).
Præcisionspumpeslange giver fremragende trykgenerering, sugeløft, evne til at pumpe tyktflydende væsker og lang slangelevetid alt —sammen ved højere strømningshastigheder.
  • Formulering: Tygon™ 3350 silikone, platinhærdet
  • Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
  • Ultra-glat; minimerer bakterievækst
  • God til mild til medium koncentration af baser, salte og alkoholer
  • Lugtfri, smagløs og ugiftig
  • Klarhed
  • Overholder USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Lavere absorption; fremragende biokompatibilitet
  • Meget lav ekstraherbar og vejr-, ozon-, corona-, strålingsbestandighed
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Silikone
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Modstandsegenskaber Syrer
Slangestørrelse 26
Flowhastighed 0,01 til 4 ml/min.
Slange Barb 1/4 in.
Højde (metrisk) 8.8 m
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 40 psi
Vakuum niveau 660 mm
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttype Slanger til pumper