Få mere at vide
Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
26
73
82
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sikre optimal ydeevne fra din Masterflex™ pumpe med denne silikone pumpeslange. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinhærdet silikone præcisionspumpeslange giver nøjagtigt, repeterbart flow. Ideel til industrielle applikationer, der kræver flowhastigheder op til 17 LPM (4,5 GPM).
Præcisionspumpeslange giver fremragende trykgenerering, sugeløft, evne til at pumpe tyktflydende væsker og lang slangelevetid alt —sammen ved højere strømningshastigheder.
- Formulering: Tygon™ 3350 silikone, platinhærdet
- Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer
- Ultra-glat; minimerer bakterievækst
- God til mild til medium koncentration af baser, salte og alkoholer
- Lugtfri, smagløs og ugiftig
- Klarhed
- Overholder USP Klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Lavere absorption; fremragende biokompatibilitet
- Meget lav ekstraherbar og vejr-, ozon-, corona-, strålingsbestandighed
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutiske, kosmetiske, forsknings- og autoanalyseapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Modstandsegenskaber | Syrer |
| Slangestørrelse | 82 |
| Flowhastighed | 0,02 til 13 l/min. |
| Slange Barb | 1/2 tomme. |
| Vis mere |