Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoved til præcisionsslange
Artikelnummer. p-8000129
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11822593
Brand: Masterflex™ 7720050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå flowhastigheder på 0,06 til 2300 mL/min (1 til 600 rpm) med disse pumpehoveder. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoveder til præcisionsslange har automatisk tilbageholdelse for at holde slangen på plads uden manuel justering. Sæt bare slangen på og start pumpen.
  • Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
  • Forbedret okklusionslejegeometri forlænger slangens levetid.
  • Polyphenylensulfid (PPS) hus med enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS ) rotor vælge— CRS for økonomi eller SS for større holdbarhed og kemikalieresistens
  • Model 77201-60 med justerbar okklusion giver dig mulighed for at løsne okklusion for længere slangelevetid eller øge okklusion for højere tryk
  • Hvert pumpehoved accepterer slangestørrelser L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 og L/S 18
Tekniske data
Flowhastighed 0,06 til 2300 ml/min.
Til brug med (applikation) Til præcisionsrør
Inkluderer Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer lang silikonepumpeslange
Model- 77200-50
Antal kanaler 1
Antal ruller 4
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 7 cm
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 12.7 cm
Mængde 1 stk.
Rørtype L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Type Easy-Load II pumpehoved
Rotor materiale Koldvalset stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polyphenylensulfid