Beskrivelse
Opnå flowhastigheder på 0,06 til 2300 mL/min (1 til 600 rpm) med disse pumpehoveder. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoveder til præcisionsslange har automatisk tilbageholdelse for at holde slangen på plads uden manuel justering. Sæt bare slangen på og start pumpen.
- Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
- Forbedret okklusionslejegeometri forlænger slangens levetid.
- Polyphenylensulfid (PPS) hus med enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS ) rotor vælge— CRS for økonomi eller SS for større holdbarhed og kemikalieresistens
- Model 77201-60 med justerbar okklusion giver dig mulighed for at løsne okklusion for længere slangelevetid eller øge okklusion for højere tryk
- Hvert pumpehoved accepterer slangestørrelser L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 og L/S 18
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 0,06 til 2300 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til præcisionsrør |
| Inkluderer | Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer lang silikonepumpeslange |
| Model- | 77201-60 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal ruller | 4 |
| Okklusionstype | Justerbar |
| Samlet dybde (metrisk) | 7 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 12.1 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 12.7 cm |
| Vis mere |