Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoved til præcisionsslange
Artikelnummer. 11822593 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Rotor materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rotor materiale Pakningsstørrelse
11822593 Koldvalset stål Hver
11842593 Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11822593 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4640.00 DKK
    3718.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 921.08 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Opnå flowhastigheder på 0,06 til 2300 mL/min (1 til 600 rpm) med disse pumpehoveder. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpehoveder til præcisionsslange har automatisk tilbageholdelse for at holde slangen på plads uden manuel justering. Sæt bare slangen på og start pumpen.
  • Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
  • Forbedret okklusionslejegeometri forlænger slangens levetid.
  • Polyphenylensulfid (PPS) hus med enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS ) rotor vælge— CRS for økonomi eller SS for større holdbarhed og kemikalieresistens
  • Model 77201-60 med justerbar okklusion giver dig mulighed for at løsne okklusion for længere slangelevetid eller øge okklusion for højere tryk
  • Hvert pumpehoved accepterer slangestørrelser L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 og L/S 18
Tekniske data
Flowhastighed 0,06 til 2300 ml/min.
Til brug med (applikation) Til præcisionsrør
Inkluderer Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer lang silikonepumpeslange
Model- 77200-50
Antal kanaler 1
Antal ruller 4
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 7 cm
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 12.7 cm
Mængde 1 stk.
Rørtype L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Type Easy-Load II pumpehoved
Rotor materiale Koldvalset stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polyphenylensulfid