Få mere at vide
Masterflex™ HDPE med modhager
Til brug med:
0,0625 tommer. Rør-ID
0,125 tommer Rør-ID
0,1875 tommer. Rør-ID
0,25 tommer Rør-ID
0,375 tommer Rør-ID
0,5 tommer Rør-ID
Form:
Lige
Lille
T-form
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Kræver intet værktøj til hurtig og nem installation
- Temperaturområde fra− 53° til +65 °C
- Meget god kemikalieresistens
- Steriliser kun med ethylenoxid
- En række forskellige former og størrelser til rådighed
- 10/pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | HDPE |
| Til brug med | 0,25 tommer Rør-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -53 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Form | T-form |
| Inkluderer | ETO sterilisering |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 65 °C |
| Produkttype | Fitting med modhager |