Få mere at vide
Masterflex™ Membrandoseringspumpehoved
Artikelnummer. 11885112 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
10 til 100 ml/min.
80 til 800 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11885112 10 til 100 ml/min. Hver
11877903 80 til 800 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885112 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0709062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10120.00 DKK
    9225.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 894.26 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Designet til pumpning gennem filtre eller ind i tryksatte systemer. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Membrandoseringspumpehoveder har PTFE og glasbefugtede dele hjælper med at opretholde væskerens renhed.
  • Kompatibel med de fleste Masterflex L/S kører
  • Ideel til pumpning gennem filtre eller ind i tryksatte systemer
  • Kontraventil på pumpens indløbsside holder spædning i op til to timer, når pumpen er slukket
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 16.5 x 7.62 x 15.2 cm
Flowhastighed 10 til 100 ml/min.
Til brug med (applikation) Til pumpning gennem filtre eller ind i tryksatte systemer
Samlet længde (metrisk) 16.5 cm
Samlet bredde (metrisk) 7.62 cm
Mængde 1 stk.
Type Membrandoseringspumpehoved
Hastighed 40 til 400 rpm
Etui materiale PTFE